Key Documents
525154
Sigma-Aldrich
Dioctyl phthalate
99%
Synonyme(s) :
DOP, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
Numéro Beilstein :
1890696
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
>16 (vs air)
Pression de vapeur
1.2 mmHg ( 93 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
734 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
384 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Clé InChI
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Application
Plasticizer
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
207 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(34), 13122-13135 (2014-07-22)
Eighteen Mn complexes with N-donor and carboxylate ligands have been synthesized and characterized. Three Mn complexes among them are new and are reported for the first time. The reactions of oxygen evolution in the presence of oxone (2KHSO5·KHSO4·K2SO4) and cerium(iv)
Minjin Lee et al.
International journal of environmental research and public health, 15(4) (2018-04-14)
The inhalation of a water aerosol from a humidifier containing disinfectants has led to serious lung injuries in Korea. To promote the safe use of products, the Korean government enacted regulations on the chemicals in various consumer products that could
Anne-Marie Saillenfait et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 33(9), 1027-1035 (2013-06-12)
In utero exposure to the phthalate ester plasticizer di-n-hexyl phthalate (DnHP) is known to affect the development of the male reproductive system and induce alterations in androgen-dependent tissues of male rat offspring. Male reproductive malformations produced by several phthalates have
N B Hopf et al.
Toxicology letters, 224(1), 47-53 (2013-10-22)
Phthalates are suspected to be endocrine disruptors. Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is assumed to have low dermal absorption; however, previous in vitro skin permeation studies have shown large permeation differences. Our aims were to determine DEHP permeation parameters and assess extent
Na Rae Song et al.
Environment international, 54, 65-73 (2013-02-19)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is one of the common phthalate plasticizers used primarily in soft polyvinyl chloride, which is a plastic polymer that makes up the total weight of goods from 1% up to 40% in many consumer products. The aims