Documents
524352
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranosyl trichloroacetimidate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H36Cl3NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
685.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Activité optique
[α]20/D +58, c = 0.4 in chloroform
Pf
69-74 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)C(=N)O[C@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C36H36Cl3NO6/c37-36(38,39)35(40)46-34-33(44-24-29-19-11-4-12-20-29)32(43-23-28-17-9-3-10-18-28)31(42-22-27-15-7-2-8-16-27)30(45-34)25-41-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-34,40H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34-/m1/s1
Clé InChI
LMICALCPRSCSMO-BGSSSCFASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable