523526
2,3-Dichlorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
85-88 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
STVBVTWXWZMRPZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable