522996
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
258-261 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1nc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
Clé InChI
NXFQWRWXEYTOTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable