522945
2′,6′-Dichloro-3′-fluoroacetophenone
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
255 °C (lit.)
Densité
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1c(Cl)ccc(F)c1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)7-5(9)2-3-6(11)8(7)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
VJBFZHHRVCPAPZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup