522449
α,4-Dimethylphenylacetic acid
97%
Synonyme(s) :
2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
37-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... IL8RA(3577)
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup