Principaux documents
522147
Sigma-Aldrich
Acétonitrile-d3
99.8 atom % D
Synonyme(s) :
Cyanure de méthyle d3, Trideutéroacétonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CD3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.07
Beilstein:
1740230
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99.8 atom % D
Essai
99% (CP)
Limite d'explosivité
3.0-16 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0200% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.341 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
Pf
-46 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.00 °C - closed cup
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Anne Warner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 105, 46-54 (2014-12-22)
Stability-indicating reversed phase HPLC methods have been developed and validated for the determination of 13 potential process and degradation impurities in pemetrexed disodium drug substance (DS) and pemetrexed for injection drug product (DP). This paper describes the development of HPLC-UV