521639
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
86-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13
InChI
1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
Clé InChI
JGJDEWXZEIHBNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable