520519
2-[[5-(Dibutylamino)-2-thienyl]methylene]-1H-indene-1,3(2H)-dione
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H25NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
135-137 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCN(CCCC)c1ccc(\C=C2/C(=O)c3ccccc3C2=O)s1
Caractéristiques et avantages
A neutrocyanine chromophore based on a five-membered heterocycle for photorefractive applications.