Principaux documents
519774
Sigma-Aldrich
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NHNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai:
98%
Essai
98%
Pf
110-114 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydrazine
Chaîne SMILES 
Cl[H].NNC1CCCCC1
InChI
1S/C6H14N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h6,8H,1-5,7H2;1H
Clé InChI
JZRHODNPRNTXKO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
A variation of the Fischer indolization involving condensation of quinone monoketals and aliphatic hydrazines.
Jinzhu Zhang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1753-1757 (2013-01-04)
Phosphorescent Iridium (III) Complexes of Cyclometalated 5-Aryl-1H-1, 2, 4-Triazole Ligands: Structural, Computational, Spectroscopic, and Device Studies.
Dobbs KD, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(48), 27763-27771 (2014)
The Reaction of Ethyl Azodicarboxylate with Conjugated Dienes1.
Gillis BT and Beck PE.
The Journal of Organic Chemistry, 27(6), 1947-1951 (1962)