Principaux documents
519146
Sigma-Aldrich
Zinc molybdate
≥99.9% trace metals basis
10 G
123,90 €
123,90 €
Tarif177,00 €Économiser 30 %
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
123,90 €
About This Item
Formule linéaire :
ZnMoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
≥99.9% trace metals basis
Forme:
powder
123,90 €
Tarif177,00 €Économiser 30 %
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[Zn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Zn/q;;;2*-1;+2
Clé InChI
XAEWLETZEZXLHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable