Principaux documents
518476
Sigma-Aldrich
Diallylcarbamyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CHCH2)2NCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
pb
214-220 °C (lit.)
Densité
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H10ClNO/c1-3-5-9(6-4-2)7(8)10/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
MGQPJLWKFQNTOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85.56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter