Key Documents
518360
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH
97%
Synonyme(s) :
trans-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-L-hydroxyproline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro Beilstein :
4295484
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −78° in H2O
Pf
123-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable