Principaux documents
518247
Sigma-Aldrich
Samarium(III) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Samarium trinitrate, Trinitric acid samarium(III)·6hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Sm(NO3)3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: samarium
Impuretés
≤20 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Clé InChI
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges