Principaux documents
518034
Sigma-Aldrich
Dibenzyl oxalate
98%
25 G
153,00 €
153,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
153,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CO2CH2C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
153,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
235 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
80-82 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
O=C(OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
ZYZXGWGQYNTGAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable