Principaux documents
517631
Sigma-Aldrich
Holmium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9%
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione holmium(III) derivative, Ho(acac)3
About This Item
Formule linéaire :
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Ho · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.25 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Essai
≥99.9%
Pf
130 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ho](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O