Principaux documents
517429
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)strontium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30Sr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Forme
solid
Pf
300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=C(C)C(C)([Sr]C2(C)C(C)=C(C)C(C)=C2C)C(C)=C1C