Documents
516104
Sigma-Aldrich
3′-Amino-4′-chloroacetanilide
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(O)NHC6H3(NH2)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
172-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C8H9ClN2O/c1-5(12)11-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
MIIPQGGYCFVDAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable