Principaux documents
515868
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH[Si(CH3)3]CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
pb
54 °C/5.5 mmHg (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC(C=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-8(12(3,4)5)7-9(10)11-2/h6,8H,1,7H2,2-5H3
Clé InChI
DJXDHDYQDMVTPZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup