Documents
515558
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxazolidinone benzoate
97%
Synonyme(s) :
[(R)-(+)-4-(Benzoyloxymethyl)-2-oxazolidinone benzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +30°, c = 1 in chloroform
Pf
114-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1N[C@@H](CO1)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO4/c13-10(8-4-2-1-3-5-8)15-6-9-7-16-11(14)12-9/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Clé InChI
AOOQUJMFWHMHRA-SECBINFHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable