Documents
514942
Sigma-Aldrich
α-(Trifluoromethyl)-γ-valerolactone, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
Point d'ébullition
217 °C (lit.)
Densité
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CC(C(=O)O1)C(F)(F)F