Documents
514446
Sigma-Aldrich
Diethyl dibutylmalonate
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]2C(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
150 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H28O4/c1-5-9-11-15(12-10-6-2,13(16)18-7-3)14(17)19-8-4/h5-12H2,1-4H3
Clé InChI
WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable