Key Documents
513687
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butylboronic acid catechol ester
96%
Synonyme(s) :
2-(4-Bromobutyl)-1,3,2-benzodioxaborole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12BBrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrCCCCb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H12BBrO2/c12-8-4-3-7-11-13-9-5-1-2-6-10(9)14-11/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Clé InChI
OCRCQJNMXARNMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges