Documents
511935
Sigma-Aldrich
Methyl 4-isocyanatobenzoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
OCNC6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
50-52 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-2-4-8(5-3-7)10-6-11/h2-5H,1H3
Clé InChI
FQDDBYGPHUUTRN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Methyl 4-isocyanatobenzoate is an organic building block containing an isocyanate group.
Application
Methyl 4-isocyanatobenzoate may be used in the preparation of benzimidazole-1-carboxamide-[N-(4-methylbenzoate)] 2-methylcarbamate. This compound shows significant antitumor potency against the prostate cancer cells.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis and antitumor activity of heterocycles related to carbendazim.
Remers WA, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 52(1), 136-141 (2015)