Documents
511498
Sigma-Aldrich
N,N′-Thiobisphthalimide
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H8N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
≥98%
Pf
214-218 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1N(SN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14