Principaux documents
511056
Sigma-Aldrich
Acid Red 37 diammonium salt form
Dye content 70 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H22N6O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.53
Numéro C.I. (Colour Index):
17045
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 70%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
513 nm
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 513 nm Amax: 0.00
Chaîne SMILES 
N.N.CC(=O)Nc1ccc(\N=N\c2c(N)ccc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H16N4O8S2.2H3N/c1-9(23)20-11-3-5-14(16(7-11)32(28,29)30)21-22-18-13(19)4-2-10-6-12(31(25,26)27)8-15(24)17(10)18;;/h2-8,24H,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26,27)(H,28,29,30);2*1H3/b22-21+;;
Clé InChI
OFRRHUJAJNSLAT-ZPZFBZIMSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable