510688
Tantalum(V) chloride
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tantalum pentachloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tantalum
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
217 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: slightly soluble(lit.)
Densité
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clé InChI
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Catégories apparentées
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges