Principaux documents
510629
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)chromium(II)
Synonyme(s) :
1,1′-Diethylchromocene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18Cr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Niveau de qualité
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Cr/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Clé InChI
OZUJAILVLUFQME-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Catalyst for polymerization of ethylene
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable