50800
Chlorure d′or(III) hydrate
crystallized, ≥48% Au basis
Synonyme(s) :
Acide chloroaurique, Acide tétrachloroaurique(III), Chlorure aurique, Tétrachloroaurate(III) d’hydrogène hydrate
About This Item
Qualité
crystallized
Concentration
≥48% Au
Couleur
yellow
Densité
3.9 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Clé InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges