Key Documents
499102
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene-5,5′′-dicarboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H8O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
97%
Pf
218-222 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)C(O)=O
Conditionnement
Packaged in glass bottles