Principaux documents
498246
Sigma-Aldrich
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
94%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
94%
Pf
230-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccnc2ccsc12
InChI
1S/C7H5NOS/c9-6-1-3-8-5-2-4-10-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
AACVULYSNJAKEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol is a thienopyridine derivative.
Application
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol may be used in the synthesis of 7-bromothieno[3,2-b]pyridine.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
New di (hetero) arylethers and di (hetero) arylamines in the thieno [3,2-b] pyridine series: Synthesis, growth inhibitory activity on human tumor cell lines and non-tumor cells, effects on cell cycle and on programmed cell death.
Queiroz MJRP, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 69, 855-862 (2013)