Principaux documents
497843
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-thienylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2BrClSZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.984 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc([Zn]Br)s1
InChI
1S/C4H2ClS.BrH.Zn/c5-4-2-1-3-6-4;;/h1-2H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
JDNCCOADOLDIAQ-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.22 °C - closed cup