Key Documents
497010
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-L-fucal
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Activité optique
[α]24/D +8°, c = 1 in acetone
Pf
48-52 °C (lit.)