Key Documents
496634
Sigma-Aldrich
Sodium antimonate
99.9%
About This Item
Formule linéaire :
NaSbO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pureté
99.9%
Pf
>375 °C (lit.)
Densité
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-][Sb](=O)=O