Key Documents
495360
Sigma-Aldrich
Lithium orthosilicate
About This Item
Formule linéaire :
Li4SiO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]