Principaux documents
493872
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H2(CH3)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C=O)cc(C)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-12-8-15(10-17)9-13(2)16(12)18-11-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,11H2,1-2H3
Clé InChI
GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable