Principaux documents
493775
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,8-octanediamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
[-(CH2)4NHCH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
pb
249 °C (lit.)
Pf
31-36 °C (lit.)
Densité
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCCCCCCCCNC
InChI
1S/C10H24N2/c1-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-2/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
JWMBTMQPVIYUAC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N′-Dimethyl-1,8-octanediamine may be used in the preparation of N,N′-dimethyl-N,N′-octamethylenedi(3-hydroxyiminomehyl-2-hydroxy-5-tert-butylbenzylamine.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Kevin Mason et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(29), 8777-8785 (2012-04-11)
Strapping two salicylaldoxime units together with aliphatic α,Ω-aminomethyl links in the 3-position gives ligands which allow the assembly of the polynuclear complexes [Fe(7)O(2)(OH)(6)(H(2)L1)(3)(py)(6)](BF(4))(5)·6H(2)O·14MeOH (1·6H(2)O·14MeOH), [Fe(6)O(OH)(7)(H(2)L2)(3)](BF(4))(3)·4H(2)O·9MeOH (2·4H(2)O·9MeOH) and [Mn(6)O(2)(OH)(2)(H(2)L1)(3)(py)(4)(MeCN)(2)](BF(4))(5)(NO(3))·3MeCN·H(2)O·5py (3·3MeCN·H(2)O·5py). In each case the metallic skeleton of the cluster is based