Principaux documents
493619
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30Cl2Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ti]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C