Documents
493503
Sigma-Aldrich
Vinyl-d3 bromide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
D2C=CDBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1551 mmHg ( 37.8 °C)
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Température d'inflammation spontanée
986 °F
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
16 °C/750 mmHg (lit.)
Pf
-139 °C (lit.)
Densité
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(/[2H])Br
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
Clé InChI
INLLPKCGLOXCIV-FUDHJZNOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinderHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable