Principaux documents
492930
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-15N monohydrate
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-15N monohydrate, L-Leucine-15N, N-t-Boc derivative monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(15NH-Boc)CO2H · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −25°, c = 2 in acetic acid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
85-87 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i12+1;
Clé InChI
URQQEIOTRWJXBA-SFFPXEBQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable