Documents
492108
Sigma-Aldrich
Cytosine-2,4-13C2,15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C2H515N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
OPTASPLRGRRNAP-SLOBMOILSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable