Principaux documents
491233
Sigma-Aldrich
N-Methyl-d3-pyrrolidine
98 atom % D
Synonyme(s) :
1-Methyl-d3-pyrrolidine
1 G
775,00 €
775,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
775,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5D3H8N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
775,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
80-81 °C (lit.)
Densité
0.848 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])N1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3
Clé InChI
AVFZOVWCLRSYKC-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Michal Ryszka et al.
The Journal of chemical physics, 147(9), 094303-094303 (2017-09-10)
Dissociative electron attachment to nicotine, pyridine, and N-methyl-pyrrolidine was studied in the gas phase in order to assess their stability with respect to low-energy electron interactions. Anion yield curves for different products at electron energies ranging from zero to 15