Principaux documents
490946
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)315N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
2.09 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
13.3 psi ( 0 °C)
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Température d'inflammation spontanée
374 °F
pb
3-4 °C (lit.)
Pf
−117 °C (lit.)
Densité
0.647 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i4+1
Clé InChI
GETQZCLCWQTVFV-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Standard 1 g quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 13 psig for 1 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
Informations légales
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
19.9 °F
Point d'éclair (°C)
-6.7 °C