Key Documents
490350
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,4α,5α,7aα)]-7-Bromo-3a,4,5,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-4,5-diol
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]22/D −10°, c = 1 in chloroform
Pf
121-124 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13BrO4/c1-9(2)13-7-4(10)3-5(11)6(12)8(7)14-9/h3,5-8,11-12H,1-2H3/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
Clé InChI
UGCLVZMHFRQWFL-XUTVFYLZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable