Documents
489719
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
Caproic acid-2,2-d2
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CD2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
202-203 °C (lit.)
Pf
−3 °C (lit.)
Densité
0.943 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(CCCC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2
Clé InChI
FUZZWVXGSFPDMH-BFWBPSQCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable