Principaux documents
488925
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-2-d
98 atom % D
1 G
472,00 €
472,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
472,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
472,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
289 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-VMNATFBRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable