Principaux documents
488321
Sigma-Aldrich
Butane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH213CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
2.11 (vs air)
Pression de vapeur
51.6 psi ( 37.7 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Température d'inflammation spontanée
761 °F
pb
−0.5 °C (lit.)
Pf
−138 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
Clé InChI
IJDNQMDRQITEOD-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Standard 100 mL quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 16 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Informations légales
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable