Documents
487287
Sigma-Aldrich
2-(Difluoromethoxy)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHOC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
203 °C (lit.)
Densité
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)Oc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H5F2NO2/c9-8(10)13-7-4-2-1-3-6(7)11-5-12/h1-4,8H
Clé InChI
CLEMTOGGFCDFRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup