Principaux documents
486620
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)chromium(V) dimer
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H30Cr2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Pf
~220 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4CO.2Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;4*1-2;;/h2*1-5H3;;;;;;
Clé InChI
DYOFVXQOZUEOEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges