Principaux documents
486205
Sigma-Aldrich
Tetrachloroethylene-13C1
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C=13CCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
121 °C (lit.)
Pf
−22 °C (lit.)
Densité
1.623 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl\C(Cl)=[13C](/Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6/i1+1
Clé InChI
CYTYCFOTNPOANT-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable